Wichtige Dokumente
C0908
Z-Tyr-Ser methyl ester
About This Item
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H24N2O7/c1-29-20(27)18(12-24)22-19(26)17(11-14-7-9-16(25)10-8-14)23-21(28)30-13-15-5-3-2-4-6-15/h2-10,17-18,24-25H,11-13H2,1H3,(H,22,26)(H,23,28)
InChIKey
UVWDERLOWWHARO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)