Fortfahren mit
A0876
N-Acetyl-D-Leucin
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays and cell cutlure
Synonym(e):
N-acetyl-D-Leucine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 856.00
CHF 642.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 642.00
ListenpreisCHF 856.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Acetyl-D-Leucin,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m1/s1
InChI key
WXNXCEHXYPACJF-SSDOTTSWSA-N
Application
N-Acetyl-D-leucine may be used with other D-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of D-aminoacylase(s)/amidohydrolase(s).
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-D-leucine is a substrate for D-aminoacylase from Alcaligenes xylosoxydans subsp. xylosoxydans A-6. N-Acetyl-D-leucine is used to help differentiate members of the amidohydrolase enzyme superfamily. It is a preferred substrate of Gox1177 from Gluconobacter oxidans.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2010E5008A3133
description
-
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
deacetylase assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
colorless to white
color
white
color
colorless to white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)