Wichtige Dokumente
C0753
3-Chloroacetylbenzo[b]thiophene
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7ClOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
ClCC(=O)c1csc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClOS/c11-5-9(12)8-6-13-10-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,6H,5H2
InChIKey
OTWORIPHJRKXBR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)