Wichtige Dokumente
C0295
Z-Pro-OSu
Synonym(e):
Z-L-prolin-hydroxysuccinimidester
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C17H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.41
Beilstein:
500781
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)OCc3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)