Merck
BR782911
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
Inlet Opening System, 4 Inserts/Strip, PET membrane
Größe auswählen
12 EA
CHF 368.00
CHF 368.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 368.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
CHF 368.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
PET membrane
Beschreibung
cellGrade(TM) plus
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
Hersteller/Markenname
BRAND 782911
Größe
6 well
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)