Wichtige Dokumente
BM0031
BMS-763534
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Chloro-1-[(1S)-1-cyclopropyl-2-methoxyethyl]-3-[[6-(difluoromethoxy)-2,5-dimethyl-3-pyridinyl]amino]-2(1H)-pyrazinone
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -40 to -55°, c = 0.8 in chloroform-d
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=C1C(NC2=CC(C)=C(OC(F)F)N=C2C)=NC(Cl)=CN1[C@H](COC)C3CC3
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)