BCS-406
CoolCell™ 5 mL LX Cell Freezing Container
for 12 x 3.5 mL to 5 mL cryogenic vials, purple
About This Item
Materialien
purple
Leistungsmerkmale
capacity 12 tubes
for tubes 3.5 ‑ 5 mL
Hersteller/Markenname
BioCision BCS-406
Durchm. × H
9.5 × 14.5 cm
Well-Durchm.
15.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Holds 12 x 3.5 mL to 5.0 mL cryogenic vials. Cryogenic vials fill volume: 3.5 mL to 5.0 mL per vial. Fill empty wells with CoolCell Filler Vials, 5 mL to ensure constant -1 degree C/minute freeze rate.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)