BAF189850100
Bel-Art® Petri Dish Rack
Holds 54 x 100 mm Petri Dishes, clear TPX®
Größe auswählen
CHF 179.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 179.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear TPX®
Leistungsmerkmale
Holds 54 x 100 mm Petri Dishes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18985-0100
Größe
340x200x230 mm
Kompatibilität
for use with Petri Dishes
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Not suitable for glass Petri dishes.
- Dimensions: 34cm x 20cm x 23cm H (13 ½" x 8" x 8 ½"H)
- Clear rack holds fifty-four 100mm Petri dishes in organized stacks of 9 dishes
- Maximizes incubator space and organizes benchtop
- Divider has finger holes for secure transfer when loaded with dishes
- Rubber feet help prevent sliding on bench and cart
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)