BAF188751600
Floating Microcentrifuge Tube Bubble Rack
Holds 20 x 0.5 mL tubes, round polymethylpentene
Synonym(e):
tube storage
Größe auswählen
CHF 27.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 27.00
Empfohlene Produkte
Materialien
round polymethylpentene
Leistungsmerkmale
autoclavable
Holds 20 x 0.5 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18875-1600
Lochdurchm.
7.7 mm
Plattform AD × Dicke
95 mm × 6.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Buoyant polymethylpentene rack is ideal for incubating microtubes in a beaker of water.
- Withstands boiling for 30 minutes at 100°C (212°F)
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Leg length: 19mm (3/4")
- 7.7mm (5/16") holes fit 0.5ml MCT tubes
- Fits in 1000ml beaker
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)