Merck
B6521
Sigma-Aldrich
2′-3′-O-(4-Benzoylbenzoyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
~95%
Synonym(e):
Benzoylbenzoyl-GTP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24N5O16P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
~95%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCN(CC)CC.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(c(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)c4)C(=O)c5ccccc5)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Sonstige Hinweise
Mixed isomers