Merck
B6005
Supelco
Batylalkohol
≥98%
Synonym(e):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecylether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propandiol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.57
Beilstein:
1725677
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChIKey
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)