Wichtige Dokumente
B5005
Behensäurechlorid
≥99%
Synonym(e):
Docosansäurechlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)20COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.03
Beilstein:
1792888
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥99%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
InChIKey
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?