Merck
B2397
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Synonym(e):
α-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)