Merck
B111
Sigma-Aldrich
Bepridil hydrochloride
Synonym(e):
β-([2-Methylpropoxy]methyl)-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1-pyrrolidineethanamine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)