Merck
B0435
Sigma-Aldrich
Bohemine
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-(3-Hydroxypropylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
chloroform: soluble 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)n1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCCO)nc12
InChI
1S/C18H24N6O/c1-13(2)24-12-21-15-16(20-11-14-7-4-3-5-8-14)22-18(23-17(15)24)19-9-6-10-25/h3-5,7-8,12-13,25H,6,9-11H2,1-2H3,(H2,19,20,22,23)
InChIKey
OPQGFIAVPSXOBO-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Cdk inhibitor; tool for studying cell cycle and anti-cancer activities.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)