B0431
Anti-Bcl-10 (MK-17) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using trypsin-treated sections of rat spleen
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysate from 4-6x105 human THP-1/Raji cells
microarray: suitable
western blot: 1:500 using whole extract of human THP-1/ Raji cells and mouse NIH3T3 fibroblasts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BCL10(8915)
mouse ... Bcl10(12042)
rat ... Bcl10(83477)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)