Merck
B0267
1-tert.-Butyloxycarbonyl-1H-1,2,4-triazol
Synonym(e):
Boc-triazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-570-5
Beilstein/REAXYS Number:
608511
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
bp
75 °C/0.35 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cncn1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)