AXYTT200CBKHTRS
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 200 μL, case of 2304 ea 24x96tips/cs, racked, sterile
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Verpackung
case of 2304 ea 24x96tips/cs
Hersteller/Markenname
Corning TT-200-CBK-HTR-S
Größe
200 μL
Volumen
200 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)