Merck
AXYTT1000CBKHTR24
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 1000 μL, pkg of 24x192tips/cs, 2 racks in cardboard box
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
black
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Corning TT-1000-CBK-HTR-24
Verpackung
pkg of 24x192tips/cs
Größe
1000 μL
Volumen
1000 μL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)