Merck
AXYST200SSS
Self standing screw cap tubes
capacity 2.0 mL, clear, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
clear
screw top cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RCF 20,000 × g
Verpackung
pack of 500 tubes
case of 8 packs
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
2.0 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)