AXYSCT200SSAS
Screw cap tube
self-standing, size 2.0 mL, assorted colors, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc SCT-200-SS-A-S
Corning
Verpackung
pkg of 8x500caps/cs
Größe
2.0 mL
Farbe
assorted colors
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)