Merck
AXYPCR96LPABBK
PCR microplate for ABI
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, black
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
conical bottom wells
Hersteller/Markenname
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-BK
Corning
Verpackung
pkg of 4x25plates/cs
Größe
96 wells
Farbe
black
Eignung
suitable for PCR
Allgemeine Beschreibung
Products are available in China only.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)