Merck
AXYP96450VR
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien:
V-bottom red polypropylene wells
red plate
Maximales Volumen:
500 μL
Größe:
96 wells
Arbeitsvolumen:
450 μL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
V-bottom red polypropylene wells
red plate
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc P-96-450V-R
Corning
Verpackung
pkg of 10x5plates/cs
Maximales Volumen
500 μL
Größe
96 wells
Arbeitsvolumen
450 μL
Bindungsart
non-treated surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)