Merck
AXYMCT060V
Microtubes
size 0.6 mL, violet, pkg of 10x1000tubes/cs
Synonym(e):
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121702
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Hersteller/Markenname
Axygen Inc MCT-060-V
Corning
Verpackung
pkg of 10x1000tubes/cs
Größe
0.6 mL
Farbe
violet
Fitting
cap (push fit)
Eignung
suitable for (centrifugation)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)