Merck
AXYFX384R
Pipette tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 30 μL, pkg of 5x3840tips/cs, clear
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc FX-384-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x3840tips/cs
Kapazität
30 μL
Volumen
30 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)