AV39742
Anti-CPXCR1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CPX chromosome region, candidate 1
Größe auswählen
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CPXCR1(53336)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-CPXCR1 antibody recognizes human CPXCR1.
Immunogen
Anwendung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)