AV37665
Anti-GPC3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Glypican 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
64 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, horse, canine, rat, mouse, rabbit, bovine, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GPC3(2719)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable