AV35165
Anti-KCND3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 3
Größe auswählen
CHF 417.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 417.00
Voraussichtliches Versanddatum04. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, rat, guinea pig, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCND3(3752)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-KCND3 antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, and pig KCND3.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)