AV35105
Anti-P2RX1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-P2X1, Anti-Purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1
Größe auswählen
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
dog, horse, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P2RX1(5023)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-P2RX1 antibody recognizes human, bovine, rat, pig, mouse, and canine P2RX1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)