AV34420
Anti-HEXIM1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-Hexamethylene bis-acetamide inducible 1
Größe auswählen
CHF 313.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 313.00
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität
horse, pig, bovine, dog, rat, mouse, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEXIM1(10614)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-HEXIM1 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, zebrafish, and canine HEXIM1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)