AV33694
Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Zeb2 Antibody, Zeb2 Antibody - Anti-ZEB2 antibody produced in rabbit, Anti-KIAA0569, Anti-SIP-1, Anti-SIP1, Anti-SMADIP1, Anti-ZFHX1B, Anti-Zinc finger E-box binding homeobox 2
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
136 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, human, rabbit
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZEB2(9839)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)