Based on the immunogen sequence, the homology is as follows: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 85%.
AV32470
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-KMT1A, Anti-MG44, Anti-SUV39H, Anti-Suppressor of variegation 3-9 homolog 1 (Drosophila)
Größe auswählen
CHF 354.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 354.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-SUV39H1 antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
48 kDa
Speziesreaktivität
rat, bovine, guinea pig, dog, rabbit, mouse, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV39H1(6839)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the similarity between the immunogen and the zebrafish protein in the anti-SUV39H1 antibody (AV32470) that I'm considering for use in zebrafish?