AV31422
Anti-SPIB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Spi-B transcription factor (Spi-1/PU.1 related)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
19 kDa
Speziesreaktivität
bovine, dog, rabbit, guinea pig, human, rat, horse, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPIB(6689)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-SPIB antibody recognizes zebrafish, canine, pig, bovine, chicken, human, mouse, and rat SPIB.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable