AQ0574
AQUA™ Peptide GAAPPG[V]TR
About This Item
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 830.46 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... BACH2(60468) , BCL2(596) , FOXD2(2306) , MAPT(4137) , MGC33846(220382)
mouse ... Foxd2(17301) , Rasip1(69903) , Shc2(216148)
rat ... Vgf(29461)
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)