AQ0319
AQUA™ Peptid GSNYSEILD[K]
About This Item
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 1132.55 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... FSTL1(534482)
dog ... FSTL1(608384)
human ... FSTL1(11167)
mouse ... Fstl1(14314)
rat ... Fstl1(79210)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)