Merck
APREST95244
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen RGS1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonym(e):
1R20, BL34, IER1, IR20
Größe auswählen
100 MG
HUF 178’144.00
250 MG
HUF 246’316.00
500 MG
HUF 378’214.00
1 G
HUF 480’472.00
2.5 G
HUF 925’072.00
5 G
HUF 1’361’274.00
10 G
HUF 2’010’390.00
Lieferanten-SKU: EN300-191825-100MG
HUF 178’144.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
HUF 178’144.00
250 MG
HUF 246’316.00
500 MG
HUF 378’214.00
1 G
HUF 480’472.00
2.5 G
HUF 925’072.00
5 G
HUF 1’361’274.00
10 G
HUF 2’010’390.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Lieferanten-SKU: EN300-191825-100MG
HUF 178’144.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Assay
>80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 23 kDa
Aufgereinigt durch
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Konzentration
≥0.5 mg/mL
Hinweis zur Sequenz
RSMIPHLESGMKSSKSKDVLSAAEVMQWSQSLEKLLANQTGQNVFGSFLKS
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)
Anwendung
Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Verlinkung
Corresponding Antibodies HPA074572
Physikalische Form
Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Sonstige Hinweise
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)