APREST94794
PrEST Antigen USP12
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonym(e):
USP12L1
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Assay
>80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 20 kDa
Aufgereinigt durch
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Konzentration
≥0.5 mg/mL
Hinweis zur Sequenz
RLPNGNIDNENNNSTPDPTWVHEI
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... USP12(219333)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable