AMAB91837
Anti-SLC18A2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12531, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
SVAT,SVMT,VMAT2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL12531, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
Isotyp
IgG2b
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SLC18A2(6571)
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)