AMAB91038
Anti-S100B Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL2720
Synonym(e):
S100beta
Größe auswählen
CHF 493.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 493.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL2720, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL2720, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Isotyp
IgG1
Immunogene Sequenz
LEKAMVALIDVFHQYSGREGDKHKLKKSELKELINNELSHFLEEIKEQEVVDKVMETLDNDGDGECDFQEFMAFVAMVTTACHEFFEHE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... S100B(6285)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Monoclonal Anti-S100B antibody produced in mouse has been used in immunocytochemistry and immunofluorescence studies.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)