Merck
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810747007 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)