Merck
ADAPA444215-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 15 mL conical tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 15 mL conical tube
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637614 (NA)
Parameter
4,400 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
121 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)