Fortfahren mit
A5862
Anisomycin
Ready Made Solution from Streptomyces griseolus, 10 mg/mL in DMSO
Synonym(e):
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate, Flagecidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
200-664-3
NACRES:
NA.85
CHF 218.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
concentration
10 mg/mL in DMSO
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | inhibits
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1[C@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)C)Cc2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9789SML2522SML3192
mode of action
protein synthesis | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid, ready-to-use solution
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
10 mg/mL in DMSO
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisomycin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)