Merck
A9345
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2-chlorophenyl)phthalimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Form
solid
Farbe
slightly yellow
Löslichkeit
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
Nc1ccc(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H9ClN2O2/c15-11-7-8(16)5-6-12(11)17-13(18)9-3-1-2-4-10(9)14(17)19/h1-7H,16H2
InChIKey
DRZDMSPFGPTPER-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Anticonvulsant
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable