A9102
AH13205
≥98% (HPLC), oil
Synonym(e):
trans-2-(4-(1-Hydroxyhexyl)phenyl-5-oxocyclopentaneheptanoic acid
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC(O)c1ccc(cc1)[C@H]2CCC(=O)[C@@H]2CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C24H36O4/c1-2-3-6-10-22(25)19-14-12-18(13-15-19)20-16-17-23(26)21(20)9-7-4-5-8-11-24(27)28/h12-15,20-22,25H,2-11,16-17H2,1H3,(H,27,28)/t20-,21-,22?/m1/s1
InChIKey
XMQKDOCUWFCMEJ-JAZPPYFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable