Fortfahren mit
A9062
Adenosin-5′-Triphosphat Bis-(Tris)-salz Hydrat
≥95%, Fermentation, powder
Synonym(e):
5′-ATP-Bis(TRIS)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 42.30
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.50
5 x 1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 374.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 634.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O13P3 · 2C4H11NO3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
749.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95%
Biological source:
(Fermentation)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
CHF 42.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-Triphosphat Bis-(Tris)-salz Hydrat, ≥95%
biological source
(Fermentation)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
Na: ≤0.1%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
Application
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate has been used:
  • to treat cells for Ca2+ influx measurements in stromal interaction molecule 1 knockout (STIM1−/−) mice and in vitro chemotaxis assay for microglial migration
  • supplemented in buffer C for mitochondrial respiratory control assay and complex V activity assay
  • in the inhibition of silver nano particles (AgNPs) on Na+/K+-ATPase activity
Biochem/physiol Actions
P2 purinergener Antagonist; erhöht die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+ Kanälen; Substrat für ATP-abhängigen Enzymsysteme.
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt dehydrate is useful in applications that require the absence of metals.
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
Disclaimer
Unstable: For maximum stability, store as frozen solution at pH 3.5 to 6.8.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2383A3377A2647
biological source
(Fermentation)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)