Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Alprazolam,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: insoluble, methanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4/c1-11-20-21-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)22(11)16/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
VREFGVBLTWBCJP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alprazolam
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?