Merck
A8260
Sigma-Aldrich
Arachidonyl acetate
~99%, liquid
Synonym(e):
Acetic acid arachidonyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
~99%
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-22(2)23/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChIKey
RKNFFTAYULCRTQ-ZKWNWVNESA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)