Merck
A7752
Sigma-Aldrich
β-Alanin
Synonym(e):
β-Ala, 3-Aminopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
Beilstein:
906793
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChIKey
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Diese endogene β-Aminosäure ist ein unselektiver Agonist von Glycin-Rezeptoren und ein Ligand des G-Protein-gekoppelten Orphan Rezeptors TGR7 (MrgD). Der β-Alaninfluss spielt eine zellschützende Rolle indem er die osmotische Stabilität von Meeresorganismen, preimplantation-Mausembryos und Säugerzellen unter hypoxischem Stress stabilisiert.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable