Wichtige Dokumente
A7750
N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine ethyl ester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15N3O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)