A7661
N-Acetyl-D-glucosamin-6-sulfat Natriumsalz
≥97% (HPAE)
Synonym(e):
GlcNAc-6S
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Mixed anomers
Assay
≥97% (HPAE)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO9S.Na/c1-3(10)9-5-7(12)6(11)4(18-8(5)13)2-17-19(14,15)16;/h4-8,11-13H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,14,15,16);/q;+1/p-1/t4-,5-,6-,7-,8?;/m1./s1
InChIKey
CBUJZKTVEFVBBG-FROKLYQUSA-M
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable